Alcool salicylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
8.20662.0050EA 70.1 EUR InStock
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
Alcool salicylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Alcool salicylique
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82 °C
Densité: 1.1613 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004617
Numéro CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 63 g/l (20 °C)
Melting Point 83 - 86 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Synonyms Saligenine, Salicyl alcohol
Hill Formula C7H8O2
Chemical Formula 2-(OH)C6H4CH2OH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité