Alcool 4-hydroxybenzylique
Fournisseur: Roth Carl
ROTH6257.1EA 16.5 EUR InStock
ROTH6257.1
Alcool 4-hydroxybenzylique
Alcool 4-hydroxybenzylique
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…118 °C
Numéro CAS: 623-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité