5-(Hydroxyméthyl)résorcinol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO344060050EA 84.3 EUR InStock
ACRO344060050 ACRO344060250
5-(Hydroxyméthyl)résorcinol 98%
5-(Hydroxyméthyl)résorcinol
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point de fusion: 181…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016867
Numéro CAS: 29654-55-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige-pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité