Oxyde de phényle et de m-tolyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21899.14EA 58.9 EUR InStock
B21899.14 B21899.22
Oxyde de phényle et de m-tolyle ≥97%
Oxyde de phényle et de m-tolyle
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 271…273 °C
Densité: 1,052
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008531
Numéro CAS: 3586-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité