4-tert-Butylthiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
A12148.03 A12148.06 A12148.14
A12148.03EA 30.9 EUR InStock
A12148.03 A12148.06 A12148.14
4-tert-Butylthiophénol ≥97%
4-tert-Butylthiophénol
Purity: 97% CAS No.: 2396-68-1 Molecular Formula: C10H14S Formula Weight: 166.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5485 Odour: Stench Melting Point: -11° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 606476 MDL No.: MFCD00022067
Formule: C₁₀H₁₄S
MW: 166,29 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: –11 °C
Densité: 0.990
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022067
Numéro CAS: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité