Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthylthiophénol

Attention
Synonyms: 2-Ethylbenzene-1-thiol, 1-Ethyl-2-mercaptobenzene, 2-Ethylbenzenethiol

001289-25G 001289-5G
FLUO001289-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001289-25G FLUO001289-5G
2-Éthylthiophénol
2-Éthylthiophénol


Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Densité: 1.0274 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010022
Numéro CAS: 4500-58-7
EINECS: 224-811-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité