2-Toluènethiol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
259240050 259240250
ACRO259240050EA 41.4 EUR InStock
ACRO259240050 ACRO259240250
2-Toluènethiol 97%
2-Toluènethiol
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 14 °C
Densité: 1.054 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004838
Numéro CAS: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
ONU: 3334
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09461
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité