3-Toluènethiol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Méthylthiophénol3-Méthylbenzènethiolm-Toluènethiol
B23818.06EA 66.6 EUR InStock
B23818.06 B23818.14
3-Toluènethiol ≥97%
3-Toluènethiol
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 1,044
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004843
Numéro CAS: 108-40-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9325
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité