4-Toluènethiol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
138710100 138711000 138715000 138710025
ACRO138710100EA 50.3 EUR InStock
ACRO138710100 ACRO138711000 ACRO138715000 ACRO138710025
4-Toluènethiol 98%
4-Toluènethiol
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…44 °C
Densité: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004851
Numéro CAS: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09461
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 15.53 to 16.83 % N
Specific optical rotation +15° to +25° (20 °C, 589 nm) (c=1, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité