4-Toluènethiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24970.14 B24970.22 B24970.36
B24970.14EA 36 EUR InStock
B24970.14 B24970.22 B24970.36
4-Toluènethiol ≥98%
4-Toluènethiol
Purity: 98% CAS No.: 106-45-6 Molecular Formula: C7H8S Formula Weight: 124.21 Flash Point: 68°(154°F) Odour: Stench Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 605761 Merck Reference: 14,9325 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004851
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: 40…44 °C
Densité: 1.022 g/cm³ (51 °C)
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004851
Numéro CAS: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9325
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité