Chlorure de toluène-o-sulfonyle
Danger
Synonyms: Toluene-o-sulphonyl chloride, Toluene-2-sulphonyl chloride, 2-Toluenesulphonyl chloride
013862-25G FL13862.100 013862-5G
FLUO013862-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013862-25G CHMPFL13862.100 FLUO013862-5G
Chlorure de toluène-o-sulfonyle
Chlorure de toluène-o-sulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.2 °C
Densité: 1.3383 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00024874
Numéro CAS: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité