2-Toluènesulfonamide
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0433EA 335 EUR InStock
PROOICRS0433
2-Toluènesulfonamide
2-Toluènesulfonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…156 °C
Numéro MDL: MFCD00007934
Numéro CAS: 88-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité