Toluène-4-sulfonamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17594700EA 74.4 EUR InStock
EHERC17594700
Toluène-4-sulfonamide
Toluène-4-sulfonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…138 °C
Numéro MDL: MFCD00011692
Numéro CAS: 70-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité