Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène-4-sulfonamide

Fournisseur: Molekula

MOLEM77700947EA 0 EUR InStock
MOLEM77700947
Toluène-4-sulfonamide
Toluène-4-sulfonamide


Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…138 °C
Numéro MDL: MFCD00011692
Numéro CAS: 70-55-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité