Toluène-4-sulfonate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
147230010 147232500 147230500
ACRO147230010EA 182 EUR InStock
ACRO147230010 ACRO147232500 ACRO147230500
Toluène-4-sulfonate d'éthyle 98%
Toluène-4-sulfonate d'éthyle
Formule: C₉H₁₂O₃S
MW: 200,26 g/mol
Point d'ébullition: 158…162 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1.174 g/cm³
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009100
Numéro CAS: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03889
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité