Toluène-4-sulfonate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
170101000 170105000 170100025
ACRO170101000EA 24.3 EUR InStock
ACRO170101000 ACRO170105000 ACRO170100025
Toluène-4-sulfonate de méthyle 97%
Toluène-4-sulfonate de méthyle
Formule: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,23 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 24…30 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008417
Numéro CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Melting point 24 to 30°C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 %
Titration excess NaOH 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité