Toluène-4-sulfonate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
8.08333.0100EA 31.2 EUR InStock
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
Toluène-4-sulfonate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Toluène-4-sulfonate de méthyle
Formule: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,23 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008417
Numéro CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 186.23 g/mol
Boiling Point 292 °C (1013 hPa)
Flash Point 130 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Synonyms p-Toluenesulfonic acid methyl ester
Hill Formula C8H10O3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3CH3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité