Nonylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Phenylnonane
A12957.09 A12957.18 A12957.30
A12957.09EA 46 EUR InStock
A12957.09 A12957.18 A12957.30
Nonylbenzène ≥97%
Nonylbenzène
Purity: 97%
CAS No.: 1081-77-2
Molecular Formula: C15H24
Formula Weight: 204.36
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 281-283°
Beilstein Reference: 1907173
MDL No.: MFCD00009575
Formule: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Point d'ébullition: 281…283 °C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 0.858
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009575
Numéro CAS: 1081-77-2
EINECS: 214-103-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité