Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octadécylbenzène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Phenyloctadecane

O0160-25G O0160-5G
TCIAO0160-25GEA 226 EUR InStock
TCIAO0160-25G TCIAO0160-5G
Octadécylbenzène ≥95.0% (par GC)
Octadécylbenzène


Formule: C₂₄H₄₂
MW: 330,6 g/mol
Point d'ébullition: 408 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29 °C
Densité: 0,8546 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048500
Numéro CAS: 4445-07-2
EINECS: 224-684-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78ee05e130a0b1b1c1c3116ab5b7bc3bf2b49189&vid=164d0e34ccb86413c7e4531b9b810763de62ea46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Freezing point 32.0 to 36.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité