Tétradécylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19988.14EA 155 EUR InStock
A19988.14 A19988.06
Tétradécylbenzène ≥97%
Tétradécylbenzène
Purity: 97%
CAS No.: 1459-10-5
Molecular Formula: C6H5(CH2)13CH3
Formula Weight: 274.49
Refractive Index: 1.4856
Melting Point: 9°
Boiling Point: 196°/6mm
MDL No.: MFCD00015080
Formule: C₂₀H₃₄
MW: 274,49 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 0,8565
Numéro MDL: MFCD00015080
Numéro CAS: 1459-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité