1-tert-Butyl-4-ethynylbenzène
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
009071-10G 009071-50G
FLUO009071-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009071-10G FLUO009071-50G
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzène
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₂H₁₄
MW: 158,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190197
Numéro CAS: 772-38-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité