Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Éthyl-4-ethynylbenzène ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethynyl-4-éthylbenzène

H26313.06EA 125 EUR InStock
H26313.06
1-Éthyl-4-ethynylbenzène ≥99%
1-Éthyl-4-ethynylbenzène


Formule: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C
Densité: 0,930
Point d'éclair: 71 °C (160 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173887
Numéro CAS: 40307-11-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité