1-Propyl-4-ethynylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethynyl-4-propylbenzene, (4-Propylphenyl)acetylene, 4-n-Propylphenylacetylene, (4-Propylphenyl)ethyne
B25065.06 B25065.14
B25065.06EA 92.5 EUR InStock
B25065.06 B25065.14
1-Propyl-4-ethynylbenzène ≥97%
1-Propyl-4-ethynylbenzène
Purity: 97% CAS No.: 62452-73-7 Molecular Formula: C11H12 Formula Weight: 144.22 Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.5340 Boiling Point: 205° MDL No.: MFCD00173886
Formule: C₁₁H₁₂
MW: 144,22 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Densité: 0.91
Point d'éclair: 67 °C (153 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173886
Numéro CAS: 62452-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité