Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromobenzophénone

Synonyms: (3-Bromophenyl)(phenyl)methanone, m-Bromobenzophenone

022813-1G 022813-5G
FLUO022813-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022813-1G FLUO022813-5G
3-Bromobenzophénone
3-Bromobenzophénone


Formule: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74.5…77.5 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00672015
Numéro CAS: 1016-77-9
EINECS: 213-808-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité