4-Bromobenzophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
106720250 106721000
ACRO106720250EA 36.9 EUR InStock
ACRO106720250 ACRO106721000
4-Bromobenzophénone 97%
4-Bromobenzophénone
Formule: C₁₃H₉BrO
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…82 °C
Numéro MDL: MFCD00000103
Numéro CAS: 90-90-4
EINECS: 202-024-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité