4-Bromobenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Bromophenyl)(phenyl)methanone, p-Bromobenzophenone
A14755.14 A14755.22 A14755.30
A14755.14EA 43.2 EUR InStock
A14755.14 A14755.22 A14755.30
4-Bromobenzophénone ≥98%
4-Bromobenzophénone
Purity: 98% CAS No.: 90-90-4 Molecular Formula: C13H9BrO Formula Weight: 261.12 Odour: Odourless Melting Point: 79-83° Boiling Point: 350° Beilstein Reference: 1910182 MDL No.: MFCD00000103
Formule: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Point d'ébullition: 350 °C
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000103
Numéro CAS: 90-90-4
EINECS: 202-024-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité