4,4'-Dibromobenzile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO351780100EA 60.5 EUR InStock
ACRO351780100
4,4'-Dibromobenzile 97%
4,4'-Dibromobenzile
Formule: C₁₄H₈Br₂O₂
MW: 368,02 g/mol
Point de fusion: 223…228 °C
Numéro MDL: MFCD00000104
Numéro CAS: 35578-47-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 228 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité