Rouge de bromophénol, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2-bromophénol]
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03023.0005EA 242 EUR InStock
1.03023.0005
Rouge de bromophénol, Millipore®
Rouge de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₂Br₂O₅S
MW: 512,18 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Numéro MDL: MFCD00023014
Numéro CAS: 2800-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 230 °C (decomposition)
Molar Mass 512.18 g/mol
Bulk Density 770 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité