Bleu de bromothymol, pur indicateur
Fournisseur: Thermo Scientific
151360250 151361000 151365000
ACRO151360250EA 69.9 EUR InStock
ACRO151360250 ACRO151361000 ACRO151365000
Bleu de bromothymol, pur indicateur
Bleu de bromothymol
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Point de fusion: 204 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité