Bleu de bromothymol ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
403250050 403250100 403250250 403251000
ACRO403250050EA 39.4 EUR InStock
ACRO403250050 ACRO403250100 ACRO403250250 ACRO403251000
Bleu de bromothymol ACS
Bleu de bromothymol
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Point de fusion: 204 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité