Bleu de bromophénol ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
403140050 403140100 403140500
ACRO403140050EA 39.1 EUR InStock
ACRO403140050 ACRO403140100 ACRO403140500
Bleu de bromophénol ACS
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Point de fusion: 279 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink-orange to red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité