Bleu de bromophénol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.08122.0025EA 169 EUR InStock
1.08122.0025 1.08122.0005
Bleu de bromophénol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Point de fusion: 273 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
Merck Index: 13,01429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 273 °C (decomposition)
Molar Mass 669.96 g/mol
Bulk Density 730 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité