Bleu de tétrabromophénol
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: S,S-Dioxyde du 4,4'-(4,5,6,7-tétrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
B20123.06EA 116 EUR InStock
B20123.06 B20123.03 B20123.14
Bleu de tétrabromophénol
Bleu de tétrabromophénol
Formule: C₁₉H₆Br₈O₅S
MW: 985,55 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005876
Numéro CAS: 4430-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité