Vert de bromocrésol, en poudre indicateur de pH
Fournisseur: VWR Chemicals
200125BEA 185 EUR InStock
200125B
Vert de bromocrésol, en poudre indicateur de pH
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Point de fusion: 217…218 °C
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
Merck Index: 13,01370
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Transition range pH 3.8 - 5.4 Yellowish green to blue
Appearance of solution Passes test
Transition range (according to ACS) Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 3.00 %
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité