Vert de bromocrésol
Fournisseur: Roth Carl
ROTHT115.1EA 19.9 EUR InStock
ROTHT115.1
Vert de bromocrésol
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Point de fusion: 217…218 °C
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
Merck Index: 13,01370
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité