Pourpre de bromocresol, pur Indicateur de Zinc
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-crésolsulfonphthaleine
ACRO151331400EA 373 EUR InStock
ACRO151331400 ACRO151330250 ACRO151330050 ACRO151330010
Pourpre de bromocresol, pur Indicateur de Zinc
Pourpre de bromocresol
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Point de fusion: 245 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
Merck Index: 13,01371
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light pink to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in 50 % ethanol) Clear
UV (20 mg/l in methanol) Complies
Visual transition interval from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité