Pourpre de bromocresol
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-crésolsulfonphthaleine
A19530.09EA 40.1 EUR InStock
A19530.09 A19530.18
Pourpre de bromocresol
Pourpre de bromocresol
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
Merck Index: 13,01371
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité