Pourpre de bromocresol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03025.0005 1.03025.0025 1.03025.0500
1.03025.0005EA 71.3 EUR InStock
1.03025.0005 1.03025.0025 1.03025.0500
Pourpre de bromocresol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Pourpre de bromocresol
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Point de fusion: 242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 540.22 g/mol
Bulk Density 515 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité