Pourpre de bromocresol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-crésolsulfonphthaleine
MOLE46156907-25GEA 0 EUR InStock
MOLE46156907-25G
Pourpre de bromocresol
Pourpre de bromocresol
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Point de fusion: 242 °C
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité