Pourpre de bromocresol
Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-crésolsulfonphthaleine
720-1086EA 117 EUR InStock
720-1086
Pourpre de bromocresol
Pourpre de bromocresol
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Point de fusion: 242 °C
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité