2-Chlorobenzophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Chlorobenzophenone, (2-Chlorophenyl)(phenyl)methanone
A15867.14 A15867.22
A15867.14EA 48.9 EUR InStock
A15867.14 A15867.22
2-Chlorobenzophénone ≥99%
2-Chlorobenzophénone
Purity: 99+% CAS No.: 5162-03-8 Molecular Formula: C13H9ClO Formula Weight: 216.67 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 330° Beilstein Reference: 1869594 MDL No.: MFCD00000558
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C
Point de fusion: 44…47 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000558
Numéro CAS: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité