3-Chlorobenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: m-Chlorobenzophenone
B23085.06 B23085.14 B23085.22
B23085.06EA 35.9 EUR InStock
B23085.06 B23085.14 B23085.22
3-Chlorobenzophénone ≥98%
3-Chlorobenzophénone
Purity: 98+% CAS No.: 1016-78-0 Molecular Formula: C13H9ClO Formula Weight: 216.67 Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 1869822
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009816
Numéro CAS: 1016-78-0
EINECS: 213-809-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité