3-Chlorobenzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.16116.0005EA 64.6 EUR InStock
8.16116.0005
3-Chlorobenzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00009816
Numéro CAS: 1016-78-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 82 - 84 °C
Molar Mass 216.67 g/mol
Hill Formula C13H9ClO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité