4-Chlorobenzophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17458.36EA 85.2 EUR InStock
A17458.36 A17458.0E A17458.22
4-Chlorobenzophénone ≥99%
4-Chlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C
Point de fusion: 75…77 °C
Point d'éclair: 143 °C (289 °F)
Numéro MDL: MFCD00000622
Numéro CAS: 134-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité