Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobenzophénone

Fournisseur: Molekula

MOLEM45903721EA 0 EUR InStock
MOLEM45903721
4-Chlorobenzophénone
4-Chlorobenzophénone


Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Numéro MDL: MFCD00000622
Numéro CAS: 134-85-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité