Rouge de chlorophénol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2-chlorophénol]
MOLEM88339115EA 0 EUR InStock
MOLEM88339115
Rouge de chlorophénol
Rouge de chlorophénol
Formule: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
MW: 423,27 g/mol
Point de fusion: ∼261 °C
Numéro MDL: MFCD00005877
Numéro CAS: 4430-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité