2,2-Diphénylpropiononitrile
Attention
Synonyms: 2,2-Diphenylpropionitrile
001097-25G 001097-1KG 001097-100G
FLUO001097-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001097-25G FLUO001097-1KG FLUO001097-100G
2,2-Diphénylpropiononitrile
2,2-Diphénylpropiononitrile
Formule: (C₆H₅)₂C(CN)CH₃
MW: 207,27 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Densité: 1.0671 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001846
Numéro CAS: 5558-67-8
EINECS: 226-925-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e27ce7e18aa15b0826d9325a7b9518b82352b767&vid=e27ce7e18aa15b0826d9325a7b9518b82352b767&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité