Benzophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10739.0B A10739.0I A10739.30
A10739.0BEA 73.7 EUR InStock
A10739.0B A10739.0I A10739.30
Benzophénone ≥99%
Benzophénone
Purity: 99% CAS No.: 119-61-9 Molecular Formula: C13H10O Formula Weight: 182.22 Flash Point: 138°(280°F) Physical Form: Cryst flakes or powder Density: 1.111 Appearance: White Odour: Pleasant Melting Point: 47-50° Boiling Point: 305° Beilstein Reference: 1238185 Merck Reference: 14,1098 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003076
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C
Point de fusion: 47…50 °C
Densité: 1.111
Point d'éclair: 138 °C (280 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003076
Numéro CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1098
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité