Benzophénone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10539000EA 55.7 EUR InStock
EHERC10539000
Benzophénone
Benzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 305,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00003076
Numéro CAS: 119-61-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité