Acide 4-benzoylbenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
105720050 105720250
ACRO105720050EA 70.1 EUR InStock
ACRO105720050 ACRO105720250
Acide 4-benzoylbenzoïque 99%
Acide 4-benzoylbenzoïque
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point d'ébullition: 416 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002560
Numéro CAS: 611-95-0
EINECS: 210-286-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 200 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.22 to 0.27 (1 % at 37 °C)
Ash ≤2.0 %
Average molecular weight 60000 to 90000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité